Merck
665525
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorpiperidin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9F2N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-177 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].FC1(F)CCNCC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)1-3-8-4-2-5;/h8H,1-4H2;1H
InChIKey
OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable