Merck
663573
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,3,4-Thiadiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
242-248 °C
SMILES String
Nc1nnc(s1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c8-7-11-10-6(12-7)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,(H2,8,11)
InChIKey
KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)