Merck
662674
Sigma-Aldrich
Guanosin-15N5 5′-Monophosphat Natriumsalz
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
GMP-15N5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H1215N5Na2O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]1([H])[C@]([H])(O)[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O[C@]1([15N]2C3=C(C([15NH]C([15NH2])=[15N]3)=O)[15N]=C2)[H]
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
InChIKey
PVBRXXAAPNGWGE-XJFDYPTJSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable