Merck
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecansäure
97%
Synonym(e):
(±)-2-Methylstearinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55.2-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)