Merck
652539
Sigma-Aldrich
Diethylcarbonat-13C5
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(13C2H5O)213CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
126-128 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[13CH3][13CH2]O[13C](=O)O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
OIFBSDVPJOWBCH-CVMUNTFWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)