Wichtige Dokumente
570052
Ethylencarbonat-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
1,3-Dioxolan-2-one-2,4,5-13C3
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O=[13C]1O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
KMTRUDSVKNLOMY-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?