Merck
647381
Sigma-Aldrich
7-Chlor-4-Jodchinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5ClIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-129 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChIKey
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)