Merck
645141
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-Terthiophen-5-Boronsäurepinakolester
96%
Synonym(e):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′:5′,2″-terthiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19BO2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-113 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
InChIKey
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.