Wichtige Dokumente
644676
5-Methylisoxazol-3-Carboxylsäure
Synonym(e):
3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
106-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1cc(no1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
- Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions
- Preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells
- Preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
644676-1G | 4061832729992 |
644676-5G | 4061833357217 |