Wichtige Dokumente
633771
5-Methylisoxazol-4-Carboxylsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
633771-1G | 4061826697962 |
633771-10G | 4061833432402 |