Merck
641367
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3OC6H4S)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
disulfide
SMILES String
COc1ccc(SSc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O2S2/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-18-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
641367-5G
641367-1G4061825897684