Wichtige Dokumente
638862
6-Fluor-2-naphthoesäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7FO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?