Merck
634093
Sigma-Aldrich
L-Selenomethionin-methyl-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
265-267 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
InChIKey
RJFAYQIBOAGBLC-YWQIHCTDSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Cuicui Zhuang et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1461-1461 (2020-08-01)
Inflammation is the hallmark of extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli-induced bovine mastitis. Organic selenium can activate pivotal proteins in immune responses and regulate the immune system. The present study aimed to investigate whether selenomethionine (SeMet) attenuates ESBL E. coli-induced inflammation