Merck
616354
Sigma-Aldrich
Ethyl-1,1-d2-benzol
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CD2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2D2
InChIKey
YNQLUTRBYVCPMQ-CBTSVUPCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
hearing organs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)