Merck
608467
Sigma-Aldrich
O-Methylisoharnstoff-13C,15N2-hydrochlorid -hydrochlorid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3O13C(=15NH)15NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
122-132 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.CO[13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
InChIKey
MUDVUWOLBJRUGF-ZNYUTZBJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)