Wichtige Dokumente
609870
Ethanol-18O
95 atom % 18O
Synonym(e):
Ethylalkohol-18O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Assay
99% (CP)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CC[18OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+2
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-YZRHJBSPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)