Wichtige Dokumente
603503
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CH2OH
Molekulargewicht:
47.06
UNSPSC-Code:
12191502
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Konzentration
95% in H2O
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)