Merck
608548
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid-18O
50 atom % 18O, 98 atom % D
Synonym(e):
Schweres Wasser-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Lineare Formel:
D218O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
22.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
50 atom % 18O
98 atom % D
Mol-Gew.
20.99 by atom % calculation (50 atom % 18O; 98 atom % D)
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)