Merck
756822
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid
filtered, 99.8 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Wasser, Schweres Wasser, Wasser-d2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99.8 atom % D
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
electronics
pharmaceutical
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Allgemeine Beschreibung
Deuteriumoxid (D2O) wird auch als „schweres Wasser“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um die deuterierte Form von Wasser, da beide Protononen in H2O durch ein Deuteriumisotop ersetzt wurden.
Anwendung
D2O kann als Lösungsmittel für Folgendes verwendet werden:      
  • Hochauflösende NMR (Kernspinresonanz)
  • FTIR (Fourier-Transform-Infrarot)
  • Bio-NMR-Studien
  • Raman-Spektroskopie-Untersuchungen mit polarisiertem Licht
  • Proteinexpression
D2O wird außerdem zur Herstellung von deuteriummarkierten Verbindungen auf verschiedenen Gebieten wie der pharmazeutischen, bioanalytischen, biologischen und ökologischen Chemie über H/D-Austauschreaktionen verwendet, um mittels geeigneter analytischer Methoden Arzneimittelstoffwechsel, Reaktionsmechanismen, die Struktur von Biomolekülen und um Agrochemikalienrückstände in Lebensmitteln zu untersuchen.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Liset Westera et al.
Blood, 122(13), 2205-2212 (2013-08-16)
Quantitative knowledge of the turnover of different leukocyte populations is a key to our understanding of immune function in health and disease. Much progress has been made thanks to the introduction of stable isotope labeling, the state-of-the-art technique for in
Frank Grüne et al.
Anesthesiology, 120(2), 335-342 (2013-09-07)
Hyperventilation is known to decrease cerebral blood flow (CBF) and to impair cerebral metabolism, but the threshold in patients undergoing intravenous anesthesia is unknown. The authors hypothesized that reduced CBF associated with moderate hyperventilation might impair cerebral aerobic metabolism in
Lars Holm et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(8), E895-E907 (2013-02-21)
A method to determine the rate of protein breakdown in individual proteins was developed and tested in rats and confirmed in humans, using administration of deuterium oxide and incorporation of the deuterium into alanine that was subsequently incorporated into body
Raili Pönni et al.
Carbohydrate polymers, 93(2), 424-429 (2013-03-19)
During various processing treatments, the accessibility of cellulose in cellulosic fibers reduces, which is often interpreted as cellulose microfibril aggregation. This affects the reactivity of cellulose in further processing to novel cellulosic products such as nanocellulose. In this study, the
Takhar Kasumov et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(9), H1201-H1214 (2013-03-05)
Traditional proteomics provides static assessment of protein content, but not synthetic rates. Recently, proteome dynamics with heavy water ((2)H2O) was introduced, where (2)H labels amino acids that are incorporated into proteins, and the synthesis rate of individual proteins is calculated
Verwandter Inhalt
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.