Merck
606421
Sigma-Aldrich
Acrolein-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-Propenal-2-13C
About This Item
Lineare Formel:
H2C=13CHCHO
Molekulargewicht:
57.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥90% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Verunreinigungen
≤10% water
bp
53 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-87 °C (lit.)
Dichte
0.850 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=[13CH]C=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i2+1
InChIKey
HGINCPLSRVDWNT-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)