Merck
605719
Sigma-Aldrich
Stearinsäure-13C18-methylester
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methyl-octadecanoat-13C18
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
181-182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+18
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
InChIKey
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)