Merck
604038
Sigma-Aldrich
Acrylsäure-2-13C-butylester
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains 10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
CH2=13CHCO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Enthält
10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
bp
145 °C (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOC(=O)[13CH]=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3/i4+1
InChIKey
CQEYYJKEWSMYFG-AZXPZELESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup