Wichtige Dokumente
58220
Iron
technical, mixture of isomers (mainly the α-isomer), ≥90% (GC)
Synonym(e):
α-Irone, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-butene-2-one, 6-Methyl-α-ionone, Methyl-α-ionone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.492
Dichte
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1CC=C(C)C(\C=C\C(C)=O)C1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-6-7-11(2)14(4,5)13(10)9-8-12(3)15/h6,8-9,11,13H,7H2,1-5H3/b9-8+
InChIKey
JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?