Merck
579890
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-asparagin-15N2, L-Asparagin-15N2, α-N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
H215NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[15NH2]C(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1,21+1
InChIKey
YUGBZNJSGOBFOV-DXEDVVLISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)