Wichtige Dokumente
489530
Fmoc-Gly-OH-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-glycin-13C2,15N, Glycin-13C2,15N, N-Fmoc
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
174-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1,18+1
InChIKey
NDKDFTQNXLHCGO-KBBTWOTBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?