Wichtige Dokumente
57110
Indium(III)-chlorid Hydrat
~39% indium basis, 2-3 mol/mol water
Synonym(e):
Trichloroindium, indium trichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: indium
reagent type: catalyst
Konzentration
~39% In
Verunreinigungen
2-3 mol/mol water
SMILES String
O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
KYCHGXYBBUEKJK-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?