Wichtige Dokumente
561479
4-Aminopiperidin
Synonym(e):
4-Piperidinamine, Piperidin-4-ylamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C5H10NNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.4910 (lit.)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
InChIKey
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Anwendung
Reactant for synthesis of:
- Cdk5/p25 kinase inhibitors
- Antimalarials
- Selective cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
- IKKβ inhibitors
- Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
- Human and murine soluble epoxide hydrolase inhibitors
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?