Merck
560251
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)propionsäure
97%
Synonym(e):
3-(4-Aminophenyl)-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12)
InChIKey
WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)