Wichtige Dokumente
261645
4-Aminophenethylalkohol
98%
Synonym(e):
2-(4-Aminophenyl)-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
107-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Nc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6,9H2
InChIKey
QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- as nonsymmetric monomer in the preparation of ordered [head-to-head (H-H) or tail-to-tail (T-T)] poly(amide-ester)
- in the synthesis of 4-aminostyrene
- in functionalization of graphene nanoplatelets
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?