554855
Cäsiumcarbonat
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Kohlensäure-Dicäsium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
610 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland,Testes
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.