Wichtige Dokumente
548014
Diphenyliodonium-hexafluorophosphat
≥98%
Synonym(e):
DPIHFP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.F6P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H;/q+1;-1
InChIKey
DSSRLRJACJENEU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
548014-25G | 4061833599112 |
548014-5G | 4061832574790 |