Merck
543004
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminoethantrityl, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
1,2-Diaminoethan-trityl-polystyrol Harz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1.2-1.7 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NCCNC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C21H22N2.C10H10.C8H8/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15,23H,16-17,22H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
MOSUAVCIFILVRV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)