Merck
472093
Sigma-Aldrich
Ethylendiamin, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
4.0-5.7 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
InChIKey
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Scavenges aldehydes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
Artikel
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure