Merck
536326
Sigma-Aldrich
3-Fluorbenzoesäurehydrazid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
hydrazine
SMILES String
NNC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)