Merck
533564
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-fufurylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
{[5-(Ethoxycarbonyl)-2-furanyl}-methyl]-zinkchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9ClO3Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)