Merck
532797
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluor-1-heptanol
97%
Synonym(e):
3-(Perfluorbutyl)-propanol
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.327 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
Dichte
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2
InChIKey
OVBNEUIFHDEQHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)