Wichtige Dokumente
531421
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Synonym(e):
Trimethylsilyl (fluorosulfonyl)difluoroacetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FSO2CF2CO2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.367 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
InChIKey
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Fluoralkylierungsmittel
Reaktant für:
- Herstellung von Difluorcyclopropenen
- Herstellung von Difluorcarbenreagenzien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?