Merck
518824
Sigma-Aldrich
N-Methyldipropylamin
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)2NCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
Dichte
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3.33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)