Wichtige Dokumente
38431
N,N-Diisopropylmethylamin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N-Methyldiisopropylamin
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.22
Beilstein:
1731609
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
Dichte
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)N(C)C(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-7H,1-5H3
InChIKey
ISRXMEYARGEVIU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rafael Alcala-Torano et al.
Biopolymers, 109(10), e23233-e23233 (2018-09-08)
Protein-based self-assembled nanostructures hold tremendous promise as smart materials. One strategy to control the assembly of individual protein modules takes advantage of the directionality and high affinity bonding afforded by metal chelation. Here, we describe the use of 2,2'-bipyridine units