Wichtige Dokumente
510475
Bis(methylcyclopentadienyl)nickel(II)
97%
Synonym(e):
1,1′-Dimethylnickelocene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
InChIKey
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Nickel sandwich complexes
- N-heterocyclic carbene complexes
- Functionally substituted monocyclopentadienyl compounds
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?