Wichtige Dokumente
499501
3,5-Dibromphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3,5-Dibrombenzolboronsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChIKey
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant involved in:
- Vacuo condensation and on-surface radical addition for synthesis of phenylene-boroxine networks
- Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines yielding functionalized dihalophenylboronic acids
- Cycloboronation of tetrasubstituted butanetetraols
- Homocoupling of arylboronic acids
- Synthesis of borondipyrromethene hybrids
- Studies of structure and activity of NHC and dendritic NHC iridium complexes
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?