Wichtige Dokumente
499226
(Hydroxymethyl)-polystyrol
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
Benzylalkohol polymer gebunden, Hydroxymethyl-polystyrol, Polystyrol quervernetzt mit Divinylbenzol, hydroxymethyliert
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
2.0-3.0 mmol loading
Partikelgröße
70-90 mesh
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)