Merck
476226
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Ethylen-glykol 2-ethylhexylether
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
reagent grade
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)