Merck
493090
Sigma-Aldrich
N-Butylpyridiniumchlorid-d14
98 atom % D
Synonym(e):
1-Butylpyridiniumchlorid-d14
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D14ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D,5D,6D,7D2,8D,9D;
InChIKey
POKOASTYJWUQJG-CBZSTONXSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)