Wichtige Dokumente
490946
Trimethylamin-15N
98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)315N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.09 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
13.3 psi ( 0 °C)
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Selbstzündungstemp.
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Dichte
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
InChIKey
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Sure/Pac™ cylinder with SS 1/4" male NPT valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.9 °F
Flammpunkt (°C)
-6.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?