Wichtige Dokumente
489603
Hexadecan-d34
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+34
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChIKey
DCAYPVUWAIABOU-BMDGSOBCSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?