Merck
485799
Sigma-Aldrich
Hexadecan-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C Labeled hexadecane, Cetane-1,2-13C2
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)1313CH213CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.780 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1
InChIKey
DCAYPVUWAIABOU-ZKDXJZICSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)