Wichtige Dokumente
485535
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Cleland Reagens-d10
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
InChIKey
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?