Wichtige Dokumente
482986
Fulleren-C84
98%
Synonym(e):
C84 Fullerene
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C84
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1008.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Löslichkeit
organic solvents: soluble
SMILES String
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
Leistungsmerkmale und Vorteile
Material is most likely a mixture of the D2d and D2 structural isomers. Most common fullerene impurities are C82 and C86.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?