Merck
482951
Sigma-Aldrich
Fulleren-C76
greener alternative
98%
Synonym(e):
Fulleren-C 76
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C76
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
912.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Löslichkeit
organic solvents: soluble
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
C76 ist ein höheres Fulleren mit 76 Kohlenstoffatomen. Es kann mittels der Lichtbogen-Entladungsmethode hergestellt werden. Die Untersuchung der C-NMR-Spektren an C76 zeigte eine Phasenübergangstemperatur im Bereich von 135 - 170 K und die Wirkung der Kristallinität ist anders als bei C60 und C70. Die Elektronenaffinität von C76 beträgt 2,88+/- 0,05 eV.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Fulleren-C76 ist ein höheres Fulleren mit guter optischer Absorption und kann potenziell in Polymerpolarzellen-basierenden Anwendungen eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electron affinities of higher fullerenes
Boltalina OV, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 7(11), 1009-1011 (1993)
Higher fullerenes as electron acceptors for polymer solar cells: A quantum chemical study
Morvillo P
Solar Energy Materials and Solar Cells, 93(10), 1827-1832 (2009)
Selective and High Yield Synthesis of Higher Fullerenes
Tohji K, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 99, 17785-17788 (1999)
Hybrid silicon-carbon nanostructures for broadband optical absorption
Yang W, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(13), 8070-8076 (2017)
Solid C76: NMR studies of molecular dynamics
Maniwa Y and Kume K
Physical Review, 53(21) (1996)
Artikel
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.